R374709
8-BR-4-(4-NITRO-PH)-2-P-TOLYL-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.322
Numéro MDL:
Autres remarques