Principaux documents
R373281
2-(4-BR-PH)-8-CL-4-(3,4-DI-CL-PH)-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H14BrCl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.633
Numéro MDL:
37,90 $