Principaux documents
R373044
6,8-DICHLORO-4-ISOPROPYL-2-PH-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.274
Numéro MDL:
Autres remarques