Principaux documents
R372153
NAPHTHALEN-1-YL-CARBAMIC ACID 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-TRIDECA-F-HEPTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10F13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.265
Numéro MDL:
Autres remarques