Documents
R371912
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYL)-N'-(1-{3-[1-({[(3,4-DIMETHOXYBENZYL)AMINO]CARBONYL}AMINO)-1-METHYLETHYL]PHENYL}-1-METHYLETHYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H42N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.715
Numéro MDL:
Autres remarques