Principaux documents
R368407
4-CL-N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PH-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-3-NITRO-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.798
Numéro MDL:
Autres remarques