R365033
3,4-DIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.689
Numéro MDL:
Autres remarques