Key Documents
R359289
4-IODO-BENZOIC ACID (2,4-DIHYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11IN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.16
Numéro MDL:
Autres remarques