Documents
R357545
1-(3,6-DICHLORO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2,4-DIMETHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.349
Numéro MDL:
Autres remarques