Principaux documents
R353140
3-AMINO-5-CHLORO-2-HYDROXY-BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
R353140-5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R353140-5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H6ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.636
Numéro MDL:
37,90 $