Principaux documents
R352470
2-CHLORO-N-(9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACEN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.716
Numéro MDL:
146,00 $