Principaux documents
R349313
(4-METHYLPHENYL)[2-(4-METHYLPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.466
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.