Principaux documents
R349100
1-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-3-(3,4-DIMETHYL-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22Br2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.253
Numéro MDL:
Autres remarques