Documents
R347167
6-HEXYL-7-HYDROXY-3-(1-METHYL-1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.459
Numéro MDL:
Autres remarques