Principaux documents
R344680
SODIUM, 2,2,3,3-TETRAFLUORO-PROPIONATE
AldrichCPR
R344680-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R344680-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C3HF4NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.024
Numéro MDL:
37,90 $