Principaux documents
R344664
SODIUM, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-NONAFLUORO-PENTANOATE
AldrichCPR
R344664-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R344664-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5F9NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.03
Numéro MDL:
146,00 $