Principaux documents
R344648
3-METHYL-2-(2-PHENOXY-ACETYLAMINO)-BUTYRIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.312
Numéro MDL:
Autres remarques