Principaux documents
R343544
N-BENZYLOXY-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.345
Numéro MDL:
37,90 $