Principaux documents
R339334
3-AMINO-6-P-TOLYL-THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (4-BROMO-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.349
Numéro MDL:
Autres remarques