Principaux documents
R336629
7-HEXADECYL-8-(2-HYDROXY-PROPYLSULFANYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H44N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.718
Numéro MDL:
Autres remarques