Principaux documents
R329037
2,7-BIS-(4-METHYL-PIPERAZINE-1-SULFONYL)-4,5-DINITRO-FLUOREN-9-ONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N7O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
609.641
Numéro MDL:
Autres remarques