Principaux documents
R328944
9-DICYANOMETHYLENE-2,7-DINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H8N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.288
Numéro MDL:
37,90 $