Principaux documents
R328278
WOOL FAST BLUE BL(ACID BLUE 59)
AldrichCPR
R328278-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R328278-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C34H23N4NAO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.7
Numéro MDL:
261,00 $