Principaux documents
R325066
ACID YELLOW 11 (CALCOCID FAST YELLOW 3G EXTRA C.I. 18820)
AldrichCPR
R325066-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R325066-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N4NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.36
Numéro MDL:
261,00 $