Principaux documents
R319988
AZOIC COUPLING COMPONENT 20 (NAPTHOL AS-OL C.I. 37530)
AldrichCPR
R319988-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R319988-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.325
Numéro MDL:
146,00 $