Principaux documents
R313718
NEW METHYLENE BLUE N
AldrichCPR
R313718-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R313718-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.913
Numéro MDL:
261,00 $