Principaux documents
R311359
PROCION BLUE MXR
AldrichCPR
R311359-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R311359-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H14Cl2N6O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
637.437
Numéro MDL:
261,00 $