Principaux documents
R308862
4,7,7-TRIMETHYL-3-OXO-2-OXA-BICYCLO(2.2.1)HEPTANE-1-CARBONYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.666
Numéro MDL:
Autres remarques