Principaux documents
R306207
(2-OXO-BENZOOXAZOL-3-YL)-ACETIC ACID BUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.269
Numéro MDL:
Autres remarques