Principaux documents
R306142
(2-OXO-BENZOOXAZOL-3-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.215
Numéro MDL:
Autres remarques