Documents
R305421
4-METHYL-N-(2-METHYL-1-OXO-THIOMORPHOLIN-4-YL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.417
Numéro MDL:
Autres remarques