Principaux documents
R295736
2-[(2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZONO]-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.266
Numéro MDL:
Autres remarques