Principaux documents
R295221
4-TERT-BUTYL-N-(2-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.345
Numéro MDL:
Autres remarques