Principaux documents
R292028
2-(3-AZEPAN-1-YL-3-OXO-PROPYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.361
Numéro MDL:
Autres remarques