Principaux documents
R290246
9-OXO-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID DIPHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H16O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.53
Numéro MDL:
Autres remarques