Principaux documents
R285129
ACETIC ACID 3-(2,4-DI-CL-PHENOXY)-4-OXO-2-TRIFLUOROMETHYL-4H-CHROMEN-7-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H9Cl2F3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.171
Numéro MDL:
Autres remarques