Principaux documents
R281697
6-CHLORO-N-CYCLOHEXYL-N',N'-DIPHENYL-(1,3,5)TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.896
Numéro MDL:
Autres remarques