Principaux documents
R278637
ALPHA,ALPHA',2,3,5,6-HEXACHLORO-P-XYLENE
AldrichCPR
R278637-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R278637-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H4Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.839
Numéro MDL:
261,00 $