Principaux documents
R277800
2,3,4,5,6-PENTAFLUORO-ALPHA-(NITRO-METHYL)BENZYL ALCOHOL
AldrichCPR
R277800-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R277800-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H4F5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.118
Numéro MDL:
37,90 $