Principaux documents
R269417
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2-(4-HYDROXY-PHENYL)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.192
Numéro MDL:
Autres remarques