Principaux documents
R268291
(1-NAPHTHALEN-1-YL-ETHYL)-(2,2,2-TRIFLUORO-1-PHENYL-ETHYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16F3N
Poids moléculaire :
327.352
Numéro MDL:
Autres remarques