Principaux documents
R267007
ETHYL (2E)-2-BENZYLIDENE-7-METHYL-3-OXO-5-[(E)-2-PHENYLETHENYL]-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.53
Numéro MDL:
Autres remarques