Key Documents
R266698
ETHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.528
Numéro MDL:
Autres remarques