Documents
R264393
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3-NITROBENZOYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.166
Numéro MDL:
Autres remarques