Principaux documents
R263761
4-AMINO-1-[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]-3,5-DIMETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-1-IUM 4-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]DIAZENYL}BENZENESULFONATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H29BrN8O4S
Poids moléculaire :
629.54
Numéro MDL:
37,90 $