Principaux documents
R263044
5,6,7,8-TETRAHYDRO-QUINAZOLIN-4-OL
AldrichCPR
R263044-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R263044-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.182
Numéro MDL:
37,90 $