Principaux documents
R262641
1-(4-METHYL-2-PIPERIDIN-1-YL-PYRIMIDIN-5-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.289
Numéro MDL:
Autres remarques