Principaux documents
R261335
METHYL 2-METHYL-4-(6-NITRO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.463
Numéro MDL:
Autres remarques