Principaux documents
R260401
1,4-EPOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRO-NAPHTHALENE
AldrichCPR
R260401-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R260401-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.191
Numéro MDL:
37,90 $