Principaux documents
R256048
2-BROMO-1,3-BIS-(4-NITRO-PHENYL)-PROPANE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.153
Numéro MDL:
Autres remarques